Läs mer
Methidathion 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320210
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320210 1 ml
1 options
Produktkod. 30320210 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15020000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methidathion
CAS 950-37-8
Analyt- eller komponentnamn Methidathion
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H11 N2 O4 P S3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3
LEDER COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1
IUPAC-namn 3-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 302.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 301.9619 g/mol