missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methimazole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methimazole-d3 |
| CAS | 1160932-07-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 D3 H3 N2 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2H-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-(methyl-d3)- (ACI), 1,3-Dihydro-1-(methyl-d3)-2H-imidazole-2-thione (ACI), Methimazole-d3, Methimazole-d3 (methyl-d3), Thiamazole-d3, Thiamazole-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C=CNC1=S |
| IUPAC-namn | 3-(trideuteriomethyl)-1H-imidazole-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.187 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?