missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methiocarb-d3 (N-methyl-d3), CDN

Produktkod. 30326230
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326230 0.005 g
30317207 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326230 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND79660.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methiocarb D3 (N-methyl D3)
CAS 1581694-94-1
Molekylformel C11 2H3 H12 N O2 S
Kvantitet 0.005 g
Synonym Methiocarb D3 (N-methyl D3)
InChI formel InChI=1 S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6 H,1-4H3,(H,12,13)/i3D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
IUPAC-namn (3,5-dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 228.33
Formel vikt 228.1012 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 96% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.