Läs mer
Methiocarb-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methiocarb D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1581694-94-1 |
| Molekylformel | C11 2H3 H12 N O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methiocarb D3 (N-methyl D3), (3,5-Dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | (3,5-dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.33 |
| Formel vikt | 228.1012 |