Läs mer
Methiocarb-d3, TRC
Produktkod. 30471690
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30471690 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2252421MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methiocarb D3 (N-methyl D3)
CAS 1581694-94-1
Molekylformel C11 2H3 H12 N O2 S
Kvantitet 1 mg
Synonym Methiocarb D3 (N-methyl D3), (3,5-Dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)/i3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
IUPAC-namn (3,5-dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 228.33
Formel vikt 228.1012
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.