Läs mer
Methiocarb Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methiocarb sulfone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 257.0722 |
| Procent renhet | >95% |