Läs mer
Methiocarb-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313008
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30313008 5 ml
1 options
Produktkod. 30313008 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV15020520AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methiocarb sulfoxide
CAS 2635-10-1
Analyt- eller komponentnamn Methiocarb sulfoxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 N O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbamic acid, methyl-, 4-(methylsulfinyl)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Xylenol, 4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (8CI), 4-(Methylsulfinyl)-3,5-xylyl methylcarbamate, BAY 41791, Bay 37344 sulfoxide, Mesurol sulfoxide, Methiocarb sulfoxide, Methiocarb-sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
LEDER CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC-namn (3,5-dimethyl-4-methylsulfinylphenyl) N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 241.31
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 241.0773 g/mol