Läs mer
Methiocarb Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methiocarb sulfoxide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 241.0773 |