Läs mer
Metiokarbonat, TRC
Produktkod. 30138385
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138385 10 g
30040515 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22524010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2032-65-7
Molekylformel C11 H15 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 225.31
Synonym Carbamic acid, methyl-, 4-(methylthio)-3,5-xylyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl-N-methylcarbamate, 4-Methylthio-3,5-dimethylphenyl methylcarbamate, B 37344, BAY 37344, BAY 5024, DCR 736, Draza, Mercaptodimethur, Mesurol, Mesurol 50, Mesurol 500FS, Mesurol phenol, Methiocarb, Metmercapturon, SD 9228, Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, 1-(N-methylcarbamate)
IUPAC-namn (3,5-dimetyl-4-metylsulfanylfenyl) N-metylkarbamat
LEDER CNC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methiocarb
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Formel vikt 225.0823