Läs mer
MP Biomedicals Metion/kolinkontrolldiet, pulver
Produktkod. 11465365 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465365 10 kg 10kg
11475365 20 kg 20kg
11485365 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465365 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296044010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13555.00 SEK
    12911.18 SEK / 10kg
    Save 643.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna diet har samma formulering som dieten med brist på metionin/kolin förutom att 2 g/kg kolinklorid och 3 g/kg DL-metionin tillsätts på bekostnad av sackaros.
Denna diet har samma formulering som dieten med brist på metionin/kolin förutom att 2 g/kg kolinklorid och 3 g/kg DL-metionin tillsätts på bekostnad av sackaros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pulver
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.