Läs mer
MP Biomedicals™ Metionin/kolinkontrolldiet, pellets
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- Metionin/kolinkontrolldiet (MCCD) utlöser upplösningen av leverinflammatoriska och fibrotiska reaktioner och hepatocytapoptos, vilket tyder på att MCDD-inducerad steatohepatit också är reversibel
- CD-diet används i studien om icke-alkoholisk steatohepatit
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Formatera | Pellets |
| Kvantitet | 20 kg |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |