Läs mer
MP Biomedicals™ Metionin/kolinkontrolldiet, pellets
Produktkod. 11415375 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11415375
Brand: MP Biomedicals™ 0296044150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För studien av alkoholfri steatohepatitsjukdom
  • Metionin/kolinkontrolldiet (MCCD) utlöser upplösningen av leverinflammatoriska och fibrotiska reaktioner och hepatocytapoptos, vilket tyder på att MCDD-inducerad steatohepatit också är reversibel
  • CD-diet används i studien om icke-alkoholisk steatohepatit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Pellets
Kvantitet 50 kg
Förvaringskrav Rumstemperatur