Läs mer
MP Biomedicals™ Metionin/kolinkontrolldiet, pellets
Produktkod. 11495365 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495365 10 kg 10kg
11405375 20 kg 20kg
11415375 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495365 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296044110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18055.00 SEK
    17199.33 SEK / 10kg
    Save 855.67 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
För studien av alkoholfri steatohepatitsjukdom
  • Metionin/kolinkontrolldiet (MCCD) utlöser upplösningen av leverinflammatoriska och fibrotiska reaktioner och hepatocytapoptos, vilket tyder på att MCDD-inducerad steatohepatit också är reversibel
  • CD-diet används i studien om icke-alkoholisk steatohepatit
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Pellets
Kvantitet 10 kg
Förvaringskrav Rumstemperatur