Läs mer
MP Biomedicals™ Diet med metionin/kolinbrist, pellets
Produktkod. 11455365 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
20kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11455365 50 kg 50kg
11445365 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455365 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296043950
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Metionin/kolin-brist pelletdiet, används för att studera induktion av alkoholfri steatohepatit i experimentella modeller och dess utvecklingsvägar.
  • Icke-alkoholisk steatohepatit (NASH) inducerades genom att mata möss med en diet med metionin/kolinbrist (MCD-diet) i upp till 5 veckor.
  • NASH är en sjukdom med hög incidens, svår diagnos och ännu ingen effektiv behandling.
  • Så, MCD-diet används för att studera induktion av icke-alkoholisk steatohepatit i experimentella modeller och dess utvecklingsvägar.
Specifikationer
Produkttyp Kolinbrist kost
Formatera Pellets
Förpackningsmängd 50 kg
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.