Läs mer
MP Biomedicals™ Diet med metionin/kolinbrist, pellets
Produktkod. 11435365 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435365 10 kg 10kg
1 options
Produktkod. 11435365 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296043910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18595.00 SEK
    17713.44 SEK / 10kg
    Save 881.56 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Diet med metionin/kolinbrist används för att studera induktion av alkoholfri steatohepatit i experimentella modeller och dess utvecklingsvägar.
  • Icke-alkoholisk steatohepatit (NASH) inducerades genom att mata möss med en diet med metionin/kolinbrist (MCD-diet) i upp till 5 veckor
  • NASH är en sjukdom med hög incidens, svår diagnos och ännu ingen effektiv behandling
  • Så, MCD-diet används för att studera induktion av icke-alkoholisk steatohepatit i experimentella modeller och dess utvecklingsvägar
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Pellets
Kvantitet 10 kg
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur (15-30 °C).