Läs mer
MP Biomedicals™ Diet med metionin/kolinbrist (pulveriserad)
Produktkod. 11405365 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405365 10 kg 10kg
1 options
Produktkod. 11405365 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296043810
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Diet med metionin/kolinbrist (pulveriserad) har använts för att studera icke-alkoholisk steatohepatit (NASH).
  • Innehåller sackaros, majsstärkelse, majsolja, Alphacel icke-närande bulk och AIN 76 mineralmix.
Specifikationer
Formatera Pulver
Kvantitet 10 kg
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.