Läs mer
Metionin EP Förorening C (som (S)-enantiomer), Mikromol™
Produktkod. 30051778
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051778 100 mg
30049293 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051778 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0358.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metionin EP Förorening C (som (S)-enantiomer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl-L-Methionine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H13 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2S)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butanoic Acid (N-Acetyl-L-Methionine), Methionine Imp. C (EP) S-Enantiomer, L-Methionine, N-acetyl-, N-Acetyl-L-Methionine, Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, L-(N-Acetyl)methionine, Methionamine, Methionin, N-Acetyl-L-methionine, N-Acetylmethionine, Thiomedon, Methionine Impurity C as (S)-Enantiomer
LEDER CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 191