Läs mer
Metionin (L-Metionin), Mikromol™
Produktkod. 30051610
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30051610 250 mg
1 options
Produktkod. 30051610 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0358.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metionin (L-Metionin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
CAS 63-68-3
Analyt- eller komponentnamn L-Methionine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H11 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid, Phenylalanine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
LEDER CSCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 149,051 g/mol