Läs mer
Methionine, MedChemExpress
Produktkod. 16421379
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16421379 1 g
1 options
Produktkod. 16421379 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13694
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Methionine (MRX-1024; D-Methionine) is an effective chemoprotective agent which can also inhibit the neuronal activity through GABAA receptor activation.
Methionine (MRX-1024
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methionine
Fysisk form Solid
CAS 348-67-4
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H11NO2S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym MRX-1024 D-Methionine
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (167.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@H](CCSC)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Formel vikt 149.21
Procent renhet 97.0%