Läs mer
(±)-Metionin, TRC
Produktkod. 30006284
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006284 100 g
30006754 250 g
30012895 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006284 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM260395100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-51-8
Molekylformel C5 H11 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Synonym DL-Methionine, (2RS)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, Methionine, Methionine, DL- (8CI), (±)-Methionine, 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, Acimetion, Amurex, Banthionine, Cynaron, DL-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Dyprin, Lactet, Lobamine, Meonine, Meprom M 85, MetAMINO, Methilanin, MetiPEARL, Metione, NSC 9241, Neston, Pedameth, Racemethionine, Rhodimet NP 99, Smartamine, Smartamine M, Timet, Urimeth, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid
IUPAC-namn 2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
LEDER CSCCC(N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methionine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 149.051
Procent renhet >95%