missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methioprim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methioprim |
| CAS | 588-36-3 |
| Molekylformel | C6H9N3OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-methylthio-5-pyrimidinemethanol, (4-Amino-2-methanethiopyrimidin-5-yl) methanol, 2-Methylmercapto-4-amino-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2- methylmercapto-5-pyrimidinemethanol, NSC 3431, NSC 43811 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3OS/c1-11-6-8-2-4(3-10)5(7)9-6/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9) |
| LEDER | CSc1ncc(CO)c(N)n1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?