missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methisazone, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methisazone |
| CAS | 1910-68-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methisazone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 N4 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Hydrazinecarbothioamide, 2-(1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-, Indole-2,3-dione, 1-methyl-, 3-(thiosemicarbazone) (7CI,8CI), Isatin, 1-methyl-, 3-(thiosemicarbazone) (6CI), 1-Methylindole-2,3-dione 3-(thiosemicarbazone), 1-Methylisatin 3-thiosemicarbazone, 1-Methylisatin β-thiosemicarbazone, 33T57, BW 33T57, Compound 33T57, Isathizone, Kemoviran, MIBT, Marboran, Methisazone, Metisazon, Metisazone, Metisazonum, N-Methylisatin 3-thiosemicarbazone, N-Methylisatin thiosemicarbazone, N-Methylisatin-β-thiosemicarbazone, NSC 69811, NSC 70969, Sch 16, Viruzona, β-Thiosemicarbazone-N-methylisatin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4OS/c1-14-7-5-3-2-4-6(7)8(9(14)15)12-13-10(11)16/h2-5H,1H3,(H3,11,13,16)/b12-8- |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN1C(=O)\C(=N/NC(=S)N)\c2ccccc12 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?