Läs mer
Methisosildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methisosildenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-6-8-18-20-21(28(5)27-18)23(30)26-22(25-20)17-11-16(9-10-19(17)33-7-2)34(31,32)29-12-14(3)24-15(4)13-29/h9-11,14-15,24H,6-8,12-13H2,1-5H3,(H,25,26,30)/t14-,15+ |
| Formel vikt | 488.2206 |
| Procent renhet | >95% |