missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methocarbamol Beta-D-glucuronid natriumsalt (blandning av diastereromerer), TRC

Produktkod. 30180273
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180273 10 mg
30179896 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22596010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C17H22NNaO11
Molekylvikt (g/mol) 439.35
Synonym 2-[(Aminocarbonyl)oxy]-1-[(2-methoxyphenoxy)methyl]ethyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, Methocarbamol Glucuronide Sodium;
LEDER [Na+].COc1ccccc1OCC(COC(=O)N)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methocarbamol beta-D-Glucuronide Sodium Salt(Mixture of Diastereromers)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO11.Na/c1-25-9-4-2-3-5-10(9)26-6-8(7-27-17(18)24)28-16-13(21)11(19)12(20)14(29-16)15(22)23;/h2-5,8,11-14,16,19-21H,6-7H2,1H3,(H2,18,24)(H,22,23);/q;+1/p-1/t8?,11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.