Läs mer
(±)-Methocarbamol-d3 (methoxy-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methocarbamol-d3 |
| CAS | 1346600-86-9 |
| Molekylformel | C11H12D3NO5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate-d3, 3-(o-Methoxyphenoxy) -2-hydroxypropyl Carbamate-d3, AHR 85-d3, Avetil-d3, Delaxin-d3, Etroflex-d3, Lumirelax-d3, Miolaxene-d3, Neuraxin-d3, Relestrid-d3, Robinax-d3; |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13 H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N |
| IUPAC-namn | [2-hydroxy-3-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]propyl] carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.26 |
| Formel vikt | 244.1139 g/mol |
| Visa mer |