Läs mer
Methocarbamol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methocarbamol |
| CAS | 532-03-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methocarbamol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate, Carbamic acid 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester, 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl carbamate, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, AHR 85, Avetil, Delaxin, Etroflex, Glycerylguaiacolate carbamate, Guaiacol glyceryl ether carbamate, Guaiphenesin carbamate, Lumirelax, Methocarbamol, Miolaxene, NSC 170960, Neuraxin, Reflexyn, Relestrid, Robamol, Robaxin, Robinax, Surquetil, Traumacut, Tresortil, guaiamar carbamate, racemic-Methocarbamol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N |
| Visa mer |