Läs mer
Methocarbamol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methocarbamol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14) |
| Formel vikt | 241.095 |
| Procent renhet | >95% |