Läs mer
Beskrivning
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| alpha-Chlordane | 5103-71-9 | 500μg/mL |
| Bladex | 21725-46-2 | 500μg/mL |
| Chlorobenzilate | 510-15-6 | 500μg/mL |
| Chloroneb | 2675-77-6 | 500μg/mL |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | 500μg/mL |
| gamma-Chlordane | 5103-74-2 | 500μg/mL |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 500μg/mL |
| Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 500μg/mL |
| Methyl dacthal | 1861-32-1 | 500μg/mL |
| Metolachlor | 51218-45-2 | 500μg/mL |
| Metribuzin | 21087-64-9 | 500μg/mL |
| Permethrin (c=39%;t=59%) | 52645-53-1 | 500μg/mL |
| Propachlor | 1918-16-7 | 500μg/mL |
| Terrazole | 2593-15-9 | 500μg/mL |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 500μg/mL |
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Analyte Mix B |
| Förpackning | 2mL amber prescored glass ampule |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 508.1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Alachlor; Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; Bladex; Butachlor; alpha-Chlordane; Chloroneb; Chlorobenzilate; Chlorothalonil; p,p«-DDD; p,p«-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | Alachlor, Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, Bladex, Butachlor, alpha-Chlordane, Chloroneb, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, p,p'-DDD, p,p'-DDE, delta-BHC, Dieldrin |
| Lösningsmedel eller matris | Ethyl Acetate |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- Analyte Mix B
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetone
Product intended for laboratory use only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.