missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metod 525.2 Kväve/fosfor-pesticidblandning, 6-13 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30328599
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328599 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328599 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000335AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos
CAS 5234-68-4, 333-41-5, 298-04-4, 22224-92-6, 150-50-5, 13071-79-9
Analyt- eller komponentnamn Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Carboxin 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Disulfoton 1000 μg/mL∣Fenamiphos 1000 μg/mL∣Merphos 1000 μg/mL∣Terbufos 1000 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.