Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Aldrin | 309-00-2 | 200 μg/ml |
| alfa-BHC | 319-84-6 | 200 μg/ml |
| beta-BHC | 319-85-7 | 200 μg/ml |
| delta-BHC | 319-86-8 | 200 μg/ml |
| Dieldrin | 60-57-1 | 200 μg/ml |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 200 μg/ml |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 200 μg/ml |
| Endosulfansulfat | 1031-07-8 | 200 μg/ml |
| Endrin | 72-20-8 | 200 μg/ml |
| Endrin aldehyd | 7421-93-4 | 200 μg/ml |
| Endrin keton | 53494-70-5 | 200 μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 200 μg/ml |
| heptaklor | 76-44-8 | 200 μg/ml |
| Heptaklorepoxid (Isomer B) | 1024-57-3 | 200 μg/ml |
| Metoxiklor | 72-43-5 | 200 μg/ml |
| p,s' -DDD | 72-54-8 | 200 μg/ml |
| p,s' -DDE | 72-55-9 | 200 μg/ml |
| p,s' -DDT | 50-29-3 | 200 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Organochlorine Pesticides Mix A |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 525.2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Element | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, p,p'-DDD, p,p'-DDE, delta-BHC, Dieldrin |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Organochloine Pesticides Mix A
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetone
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning