Läs mer
Beskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Alaklor | 15972-60-8 | 200 μg/ml |
| alfa-klordan | 5103-71-9 | 200 μg/ml |
| Bladex | 21725-46-2 | 200 μg/ml |
| Klorbenzilat | 510-15-6 | 200 μg/ml |
| Kloronb | 2675-77-6 | 200 μg/ml |
| Klorotalonil | 1897-45-6 | 200 μg/ml |
| Klorpyrifos | 2921-88-2 | 200 μg/ml |
| gamma-klordan | 5103-74-2 | 200 μg/ml |
| Hexaklorbensen | 118-74-1 | 200 μg/ml |
| Metyldakthal | 1861-32-1 | 200 μg/ml |
| Permetrin (c =39 %; t =59 %) | 52645-53-1 | 200 μg/ml |
| Propaklor | 1918-16-7 | 200 μg/ml |
| Terrazol | 2593-15-9 | 200 μg/ml |
| trans-nonaklor | 39765-80-5 | 200 μg/ml |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 200 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Organochlorine Pesticides Mix B |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 525.2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Alachlor; Bladex; alpha-Chlordane; Chloroneb; Chlorobenzilate; Chlorothalonil; Chlorpyrifos; gamma-Chlordane; Hexachlorobenzene; Methyl dacthal; trans-Nonachlor; Permethrin (t=55%;c=44%); Propachlor; Terrazole; Trifluralin |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Element | Alachlor, Bladex, alpha-Chlordane, Chloroneb, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, gamma-Chlordane, Hexachlorobenzene, Methyl Dacthal, trans-Nonachlor, Permethrin, Propachlor, Terrazole, Trifluralin |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Organochlorine pest MixB
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetone, chlorothalonil, chlorpyrifos, trifluralin
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.