Läs mer
Organochlorine Pesticides Mix B, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15285786 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15285786 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15285786 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 5252PB
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Alaklor15972-60-8200 μg/ml
alfa-klordan5103-71-9200 μg/ml
Bladex21725-46-2200 μg/ml
Klorbenzilat510-15-6200 μg/ml
Kloronb2675-77-6200 μg/ml
Klorotalonil1897-45-6200 μg/ml
Klorpyrifos2921-88-2200 μg/ml
gamma-klordan5103-74-2200 μg/ml
Hexaklorbensen118-74-1200 μg/ml
Metyldakthal1861-32-1200 μg/ml
Permetrin (c =39 %; t =59 %)52645-53-1200 μg/ml
Propaklor1918-16-7200 μg/ml
Terrazol2593-15-9200 μg/ml
trans-nonaklor39765-80-5200 μg/ml
Trifluralin1582-09-8200 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Organochlorine Pesticides Mix B
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Method 525.2
Analyt- eller komponentnamn Alachlor; Bladex; alpha-Chlordane; Chloroneb; Chlorobenzilate; Chlorothalonil; Chlorpyrifos; gamma-Chlordane; Hexachlorobenzene; Methyl dacthal; trans-Nonachlor; Permethrin (t=55%;c=44%); Propachlor; Terrazole; Trifluralin
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Element Alachlor, Bladex, alpha-Chlordane, Chloroneb, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, gamma-Chlordane, Hexachlorobenzene, Methyl Dacthal, trans-Nonachlor, Permethrin, Propachlor, Terrazole, Trifluralin
Lösningsmedel eller matris Acetone
Kvantitet 1 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Organochlorine pest MixB
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone, chlorothalonil, chlorpyrifos, trifluralin
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning