Läs mer
Intern standard, Acenapthene-d10, SPEX CertiPrep™ Produktkod.: 16309077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 SEK
    1185.19 SEK / 1ml
    Spara 114.81 SEK
    8% Av
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Intern standard, Acenapthene-d10, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16309077 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
1 mL
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. 16309077
Brand: SPEX Certiprep 5481IS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 SEK
    1185.19 SEK / 1ml
    Spara 114.81 SEK
    8% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Acenaften-d1015067-26-22000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenapthene-d10
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 15067-26-2, 67-56-1
CAS Min % 0.2, 99.8
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.2, 99.8
Metoder For US EPA Method 548.1
Analyt- eller komponentnamn Acenaphthene-d10
Molekylformel C12H10
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
LEDER C1CC2=CC=CC3=C2C1=CC=C3
Element Acenaphthene-d10
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,4,5,6,7,8-dekadeuterioacenaftylen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 164.273
PubChem CID 177559
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Internal Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Intern standard, Acenapthene-d10, SPEX CertiPrep™ >