Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Endosulfansulfat | 1031-07-8 | 600 μg/ml |
| Endrin aldehyd | 7421-93-4 | 600 μg/ml |
| p,s' -DDD | 72-54-8 | 600 μg/ml |
| p,s' -DDT | 50-29-3 | 600 μg/ml |
| Dieldrin | 60-57-1 | 200 μg/ml |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 200 μg/ml |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 200 μg/ml |
| Endrin | 72-20-8 | 200 μg/ml |
| p,s' -DDE | 72-55-9 | 200 μg/ml |
| Aldrin | 309-00-2 | 100 μg/ml |
| alfa-BHC | 319-84-6 | 100 μg/ml |
| beta-BHC | 319-85-7 | 100 μg/ml |
| delta-BHC | 319-86-8 | 100 μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 100 μg/ml |
| heptaklor | 76-44-8 | 100 μg/ml |
| Heptaklorepoxid (Isomer B) | 1024-57-3 | 100 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Analyte Mix |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 608 |
| Analyt- eller komponentnamn | 100μg/mL Aldrin; 100μg/mL α-BHC; 100μg/mL β-BHC; 100μg/mL γ-BHC; 100μg/mL δ-BHC; 600μg/mL; 4,4'-DDD; 200μg/mL 4,4'-DDE; 600μg/mL 4 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, delta-BHC, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- 608 STD MIX
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning