Läs mer
Method DM 471 Standard Mixture 891 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dichloroethane∣1,1-Dichloroethene∣1,2-Dibromoethane∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣Bromodichloromethane∣Chloroform∣Chloromethane (Methylchloride)∣cis-1,2-Dichloroethene∣Dibromochloromethane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣trans-1,2-Dichloroethene∣Tribromomethane∣Vinyl chloride |
| CAS | 75-34-3, 75-35-4, 106-93-4, 107-06-2, 78-87-5, 75-27-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1-Dichloroethane∣1,1-Dichloroethene∣1,2-Dibromoethane∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣Bromodichloromethane∣Chloroform∣Chloromethane (Methylchloride)∣cis-1,2-Dichloroethene∣Dibromochloromethane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣trans-1,2-Dichloroethene∣Tribromomethane∣Vinyl chloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,1-Dichloroethane 100 μg/mL∣1,1-Dichloroethene 100 μg/mL∣1,2-Dibromoethane 100 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 100 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 100 μg/mL∣Bromodichloromethane 100 μg/mL∣Chloroform 100 μg/mL∣Chloromethane (Methylchloride) 100 μg/mL∣cis-1,2-Dichloroethene 100 μg/mL∣Dibromochloromethane 100 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 100 μg/mL∣trans-1,2-Dichloroethene 100 μg/mL∣Tribromomethane 100 μg/mL∣Vinyl chloride 100 μg/mL |