Läs mer
SPEX CertiPrep™ Method EN15662 SPEXQuE™ QuEChERS Kit
Produktkod. 15266036 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
50 mL
Kvantitet:
100 Pack
50 Pack
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 15266036
Brand: SPEX CertiPrep™ ENCIT50ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Meet your QuEChERS needs with these general purpose kits
Meeting all your QuEChERS needs with general purpose kits suitable for removal of polar organic acids, some low to moderate levels of sugars and lipids.
  • European Methods (EN Method 15662)
Specifikationer
Sorbent 4 g MgSO4,1 g NaCl, 0.5 g sodium citric dibasic sesquihydrate, 1 g sodium citrate tribasic dihydrate
Typ Citrate Buffered Extraction Tube
Volym (metrisk) 2 mL
Metod EN 15662
Kvantitet 50 Pack