Läs mer
SPEX CertiPrep™ Method EN15662 SPEXQuE™ QuEChERS Kit
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
50 mL
Kvantitet:
100 Pack
50 Pack
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Meeting all your QuEChERS needs with general purpose kits suitable for removal of polar organic acids, some low to moderate levels of sugars and lipids.
- European Methods (EN Method 15662)
Specifikationer
Specifikationer
| Sorbent | 150 mg PSA, 900 mg MgSO4 |
| Typ | PSA Dispersive SPE Clean-up Tube |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Metod | EN 15662 |
| Kvantitet | 50 Pack |