Läs mer
Metahexital 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30457460
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457460 1 ml
1 options
Produktkod. 30457460 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1347.0001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methohexital
CAS 151-83-7
Analyt- eller komponentnamn Methohexital
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H18 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methohexital
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O3/c1-5-7-8-10(3)14(9-6-2)11(17)15-13(19)16(4)12(14)18/h6,10H,2,5,9H2,1,3-4H3,(H,15,17,19)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CCC#CC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O
IUPAC-namn 5-hex-3-yn-2-yl-1-metyl-5-prop-2-enyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 262.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 262,1317 g/mol