missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methohexital (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30467176
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467176 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26065010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methohexital
CAS 151-83-7
Molekylformel C14 H18 N2 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 1-methyl-5-(1-methyl-2-pentyn-1-yl)-5-(2-propen-1-yl)- (ACI), 1-Methyl-5-(1-methyl-2-pentyn-1-yl)-5-(2-propen-1-yl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione (ACI), 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 1-methyl-5-(1-methyl-2-pentynyl)-5-(2-propenyl)- (9CI), Barbituric acid, 5-allyl-1-methyl-5-(1-methyl-2-pentynyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 5-Allyl-5-(3-hexyn-2-yl)-1-methylbarbituric acid, Brevital, Brietal, Compound 22451, Compound 25398, Enallynymall, MeSH ID: D008723, Methodrexitone, Methohexital, Methohexitone
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O3/c1-5-7-8-10(3)14(9-6-2)11(17)15-13(19)16(4)12(14)18/h6,10H,2,5,9H2,1,3-4H3,(H,15,17,19)
LEDER CCC#CC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O
IUPAC-namn 5-hex-3-yn-2-yl-1-methyl-5-prop-2-enyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Molekylvikt (g/mol) 262.3
Formel vikt 262.1317
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.