Läs mer
Methomyl-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methomyl D3 |
| CAS | 1398109-07-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H3 H7 N2 O2 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Methomyl D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=C(C)SC |
| IUPAC-namn | methyl N-(trideuteriomethylcarbamoyloxy)ethanimidothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.23 |
| Visa mer |