Läs mer
Metamisoxim 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328587
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328587 1 ml
1 options
Produktkod. 30328587 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15035000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methomyl-oxime
CAS 13749-94-5
Analyt- eller komponentnamn Methomyl-oxime
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H7 N O S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H7NOS/c1-3(6)4-5-2/h1-2H3,(H,4,6)
LEDER CONC(=S)C
IUPAC-namn N-metoxietanetioamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 105.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 105,0248 g/mol