Läs mer
Methomyloxim, TRC
Produktkod. 30468954
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468954 25 mg
30468674 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30468954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26054025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13749-94-5
Molekylformel C3 H7 N O S
Molekylvikt (g/mol) 105.16
Synonym Methomyl-oxime, Acetohydroximic acid, thio-, methyl ester (8CI), 1-(Methylthio)acetaldehyde oxime, 1-(Methylthio)acetaldoxime, Methomyl oxime, Methyl N-hydroxyacetimidothioate, Methyl N-hydroxyethanimidothioate, Methyl thioacetohydroxamate, S-Methyl N-hydroxyethanimidothioate, S-Methyl N-hydroxythioacetimidate, Ethanimidothioic acid, N-hydroxy-, methyl ester
IUPAC-namn metyl(1Z)-N-hydroxyetanimidotioat
LEDER CS\C(=N/O)\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methomyl-oxime
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NOS/c1-3(4-5)6-2/h5H,1-2H3/b4-3-
Formel vikt 105.0248