Läs mer
Methomyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methomyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8) |
| Formel vikt | 162.0463 |
| Procent renhet | >95% |