Läs mer
Methoprene 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoprene |
| CAS | 40596-69-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methoprene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H34 O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+ |
| LEDER | COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate |
| Visa mer |