missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methoprene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoprene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+ |
| Formel vikt | 310.2508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?