Läs mer
Methopterine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methopteridine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N7O6/c1-27(9-11-8-22-16-15(23-11)18(31)26-20(21)25-16)12-4-2-10(3-5-12)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,21,22,25,26,31)/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 455.1553 |