missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methotrexate-d3 Dimethyl Ester, TRC

Produktkod. 30467907
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30467907 2.5 mg 2.5mg
30465360 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30467907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2606872.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 432545-60-3
Molekylformel C22 2H3 H23 N8 O5
Molekylvikt (g/mol) 485.51
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methyl-d3-amino]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI)
IUPAC-namn dimethyl (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-(trideuteriomethyl)amino]benzoyl]amino]pentanedioate
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)OC)C(=O)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methotrexate-methyl-d3, Dimethyl Ester
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26N8O5/c1-30(11-13-10-25-19-17(26-13)18(23)28-22(24)29-19)14-6-4-12(5-7-14)20(32)27-15(21(33)35-3)8-9-16(31)34-2/h4-7,10,15H,8-9,11H2,1-3H3,(H,27,32)(H4,23,24,25,28,29)/t15-/m0/s1/i1D3
Formel vikt 485.2214
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.