missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methotrexate Diethyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 18013770
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18013770 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18013770 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0040.130025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methotrexate Diethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methotrexate Diethyl Ester
CAS 43170-88-3
Analyt- eller komponentnamn Methotrexate Diethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H30 N8 O5
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 1,5-diethyl ester, L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, diethyl ester (9CI), Diethyl methotrexate, Methotrexate diethyl ester
InChI formel InChI=1S/C24H30N8O5/c1-4-36-18(33)11-10-17(23(35)37-5-2)29-22(34)14-6-8-16(9-7-14)32(3)13-15-12-27-21-19(28-15)20(25)30-24(26)31-21/h6-9,12,17H,4-5,10-11,13H2,1-3H3,(H,29,34)(H4,25,26,27,30,31)/t17-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)OCC
IUPAC-namn diethyl (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methyl-amino]benzoyl]amino]pentanedioate
Molekylvikt (g/mol) 510.54
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 510.2339 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.