Läs mer
Methotrexate Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methotrexate Dimethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N8O5/c1-30(11-13-10-25-19-17(26-13)18(23)28-22(24)29-19)14-6-4-12(5-7-14)20(32)27-15(21(33)35-3)8-9-16(31)34-2/h4-7,10,15H,8-9,11H2,1-3H3,(H,27,32)(H4,23,24,25,28,29)/t15-/m0/s1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 482.2026 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |