Läs mer
Methotrexate Dimethylamide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-((4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzoyl)amino)-5-(dimethylamino)-5-oxo-pentanoic Acid |
| CAS | 71074-44-7 |
| Molekylformel | C22 H27 N9 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | L-Glutamine, N2-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-N,N-dimethyl-, N2-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-N,N-dimethyl-L-glutamine, NSC 281286, (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino]benzo |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27N9O4/c1-30(2)16(32)9-8-15(21(34)35)27-20(33)12-4-6-14(7-5-12)31(3)11-13-10-25-19-17(26-13)18(23)28-22(24)29-19/h4-7,10,15H,8-9,11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,34,35)(H4,23,24,25,28,29)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)C(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]-5-(dimethylamino)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.508 |
| Formel vikt | 481.219 |